Learn More
Agilent BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, IVD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7236168 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
EPOCH2NS.
EPOCH2NSC.
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Enthält:
Kein Touchscreen, kein Küvetteneinsatz
Nur Küvetteneinsatz
Touchscreen
Touchscreen, Küvettenanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17257809
Marke: Agilent BioTek EPOCH2TSSI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer bietet eine hervorragende Leistung für UV-Vis-Absorptionsmessungen.Für In-vitro-Diagnostik.
The BioTek Epoch 2 microplate spectrophotometer delivers excellent performance for UV-Vis absorbance measurements. Measurements can be performed in 6- to 384-well microplates, cuvets, and in microvolume samples with the available Take3 microvolume plate. The broad wavelength range enables applications from nucleic acid and protein quantification in the low UV to microbial growth assays higher wavelengths
Epoch 2 is easy to use and the optional touch screen interface makes it simple to choose predefined protocols or to define custom programs. Endpoint, kinetic, spectral scanning and well area scanning modes, plus incubation and shaking enable wide-ranging applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Detektortyp Photodiode
Lichtquelle Xenon Flash Lamp
Messgeschwindigkeit 96 wells: 8 sec., 384 wells: 14 sec.
Genauigkeit ±2 nm
Zertifizierung/Konformität CE and TUV marked. RoHS compliant.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nucleic acid and protein quantification to ELISA and microbial growth assays
Höhe (angloamerikanisch) 22 in.
Hertz 50/60 Hz
Enthält Touchscreen
Modell EPOCH2TS
Wellenlängenbereich 200 to 999 nm, 1 nm increments