Learn More
Agilent BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, IVD
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Beschreibung
Das BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer zeigt ein hervorragendes Leistungsverhalten bei UV-Vis-Absorptionsmessungen. Mit der verfügbaren Take3 Mikrovolumenplatte können Messungen in 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Küvetten und von Mikrovolumenproben durchgeführt werden. Der breite Wellenlängenbereich ermöglicht Anwendungen von der Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in den Assays für niedriges UV-Licht bis hin zu mikrobiellen Wachstumsassays mit höheren Wellenlängen.
Epoch 2 ist anwenderfreundlich, und die optionale Touchscreen-Oberfläche macht es einfach, vordefinierte Protokolle auszuwählen oder benutzerdefinierte Programme zu definieren. Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralscans, Wellbereich-Scans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Detektortyp | Fotodiode |
| Lichtquelle | Xenon-Blitzlampe |
| Messgeschwindigkeit | 96 Wells: 8 s, 384 Wells: 14 s |
| Genauigkeit | ±2 nm |
| Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in ELISA und Mikrobenwachstum-Assays |
| Höhe (angloamerikanisch) | 22 in. |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Enthält | Nur Küvetteneinsatz |
| Modell | EPOCH2NSC. |
| Mehr anzeigen |