Learn More
Agilent BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, IVD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17217809 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
EPOCH2NS.
EPOCH2NSC.
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Enthält:
Kein Touchscreen, kein Küvetteneinsatz
Nur Küvetteneinsatz
Touchscreen
Touchscreen, Küvettenanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17217809
Marke: Agilent BioTek EPOCH2NSSI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer bietet eine hervorragende Leistung für UV-Vis-Absorptionsmessungen.Für In-vitro-Diagnostik.
Das BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer zeigt ein hervorragendes Leistungsverhalten bei UV-Vis-Absorptionsmessungen. Mit der verfügbaren Take3 Mikrovolumenplatte können Messungen in 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Küvetten und von Mikrovolumenproben durchgeführt werden. Der breite Wellenlängenbereich ermöglicht Anwendungen von der Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in den Assays für niedriges UV-Licht bis hin zu mikrobiellen Wachstumsassays mit höheren Wellenlängen.
Epoch 2 ist anwenderfreundlich, und die optionale Touchscreen-Oberfläche macht es einfach, vordefinierte Protokolle auszuwählen oder benutzerdefinierte Programme zu definieren. Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralscans, Wellbereich-Scans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Detektortyp Fotodiode
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe
Messgeschwindigkeit 96 Wells: 8 s, 384 Wells: 14 s
Genauigkeit ±2 nm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in ELISA und Mikrobenwachstum-Assays
Höhe (angloamerikanisch) 22 in.
Hertz 50/60 Hz
Enthält Kein Touchscreen, kein Küvetteneinsatz
Modell EPOCH2NS.
Wellenlängenbereich 200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm