Learn More
Agilent BioTek Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer
Das Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist mit einer Benutzeroberfläche mit Farb-Touchscreen und einem Küvetteneinsatz erhältlich. Gen5 Lesegerät-Software mitgeliefert
Marke:  Agilent BioTek EPOCH2TS-SN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.00000kg
Artikelnummer. 17267809
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturregelung bis 65 °C und Schütteln
  • 200–999 nm Wellenlängenbereich
  • Für Wellplatten mit 6 bis 384 Wells und Take3 Mikrovolumenplatten
  • Hervorragende Leistungsfähigkeit für UV-Vis-Mikrotiterplatten, Küvetten und Mikrovolumen-Proben mit der erhältlichen Take3 Mikrovolumenplatte
  • Mit dem optionalen Touchscreen können Sie ganz einfach zwischen vordefinierten Protokollen wählen oder eigene Programme definieren.
  • Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralmessungen, Wellbereichscans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
Filterfreie Auswahl sichtbarer UV-Wellenlängen von 200–999 nm; Endpunkt-, Kinetik- und Spektral-Scanmodi; Kompatibel mit 6- bis 384-Well-Platten und -Küvetten für unterschiedlichste Assays; 4-ZoneTM Inkubation bis 65 °C und Condendation ControlTM Messung von Mikrovolumen (2 μl) mit der Take3 Platte; Touchscreen-Oberfläche und integrierte Software erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UV-Vis-Absorption
± 2 nm
Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung für ELISA- und Mikrobenwachstum-Assays
50/60 Hz
EPOCH2TS
Xenon-Blitz
CE and TUV marked. RoHS compliant.
8,5 Zoll
Nur Touchscreen
200 bis 999 nm, in 1-nm-Schritten wählbar