Learn More
Agilent BioTek Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163267 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
EPOCH2NS.
EPOCH2NSC.
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Enthält:
Kein Touchscreen, kein Küvetteneinsatz
Küvettenanschluss
Nur Touchscreen
Touchscreen, Küvetteneinsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17227809
Marke: Agilent BioTek EPOCH2NSSN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist mit einer Benutzeroberfläche mit Farb-Touchscreen und einem Küvetteneinsatz erhältlich. Gen5 Lesegerät-Software mitgeliefert
Das BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer zeigt ein hervorragendes Leistungsverhalten bei UV-Vis-Absorptionsmessungen. Mit der verfügbaren Take3 Mikrovolumenplatte können Messungen in 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Küvetten und von Mikrovolumenproben durchgeführt werden. Der breite Wellenlängenbereich ermöglicht Anwendungen von der Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in den Assays für niedriges UV-Licht bis hin zu mikrobiellen Wachstumsassays mit höheren Wellenlängen.
Epoch 2 ist anwenderfreundlich, und die optionale Touchscreen-Oberfläche macht es einfach, vordefinierte Protokolle auszuwählen oder benutzerdefinierte Programme zu definieren. Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralscans, Wellbereich-Scans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Detektortyp Fotodiode
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe
Messgeschwindigkeit 96 Wells: 8 s, 384 Wells: 14 s
Genauigkeit ±2 nm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in ELISA und Mikrobenwachstum-Assays
Höhe (angloamerikanisch) 22 in.
Hertz 50/60 Hz
Enthält Kein Touchscreen, kein Küvetteneinsatz
Modell EPOCH2NS.
Wellenlängenbereich 200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm