Learn More
Agilent BioTek Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer
Das Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist mit einer Benutzeroberfläche mit Farb-Touchscreen und einem Küvetteneinsatz erhältlich. Gen5 Lesegerät-Software mitgeliefert
Marke: Agilent BioTek EPOCH2NSC-SN
Beschreibung
Das BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer zeigt ein hervorragendes Leistungsverhalten bei UV-Vis-Absorptionsmessungen. Mit der verfügbaren Take3 Mikrovolumenplatte können Messungen in 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Küvetten und von Mikrovolumenproben durchgeführt werden. Der breite Wellenlängenbereich ermöglicht Anwendungen von der Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in den Assays für niedriges UV-Licht bis hin zu mikrobiellen Wachstumsassays mit höheren Wellenlängen.
Epoch 2 ist anwenderfreundlich, und die optionale Touchscreen-Oberfläche macht es einfach, vordefinierte Protokolle auszuwählen oder benutzerdefinierte Programme zu definieren. Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralscans, Wellbereich-Scans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Fotodiode | |
96 Wells: 8 s, 384 Wells: 14 s | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
22 in. | |
Küvettenanschluss | |
200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm |
Xenon-Blitzlampe | |
±2 nm | |
Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in ELISA und Mikrobenwachstum-Assays | |
50/60 Hz | |
EPOCH2NSC. |