Learn More
Eppendorf epMotion™ 96 Flex
 Verbessern Sie Ihre Laborabläufe mit der epMotion™ 96 Flex. Verarbeiten Sie 96- und 384-Well-Platten effizient und profitieren Sie von  ISO-kalibrierten und  austauschbaren Dosierköpfen. Die ergonomische Bedienung ist auch in Sterilbänken einfach. Passenden Dosierkopf und Netzkabel bitte separat bestellen.
Marke:  Eppendorf 5069000519
12550.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30090330
  • 12600.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konzipiert für das gleichzeitige Pipettieren von 96 Kanälen zur bequemen Verarbeitung von 96-Well- und 384-Well-Platten.
  • Das Design der austauschbaren Dosierköpfe deckt einen großen Volumenbereich ab und kann problemlos auch weniger als 96 Spitzen aufnehmen, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.
  • Die innovative Nutzeroberfläche an der Unterseite des Geräts ermöglicht die ergonomische Verwendung der epMotion® 96 Flex in biologischen Sicherheitswerkbänken.
  • Nach ISO 23783-2 kalibrierte Dosierköpfe mit hoher Pipettiergenauigkeit und -präzision sorgen für Reproduzierbarkeit Ihrer Assays.
  • Bitte passenden Dosierkopf und Netzkabel separat bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≤ 4.5 % to ≤ 1.0 % / depending on tips and pipette volume
Not Autoclavable
Polypropylene, Stainless Steel, Polyethylene
2-position slider and TipHolder for epMotion™ 96 Flex for use with epT.I.P.S.™ Motion Reloads
Air-cushion system
≤ 2.5 to 1.5 % depending on tip and pipette volume
Polypropylene
230 VAC voltage
175 W
Automated Pipetting System
96
0.5 to 1.00 μL
Digital
Electronic
Non-sterile
Reload system
100/240 V
0.729 A
Videos
  • epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip loading
  • epMotion 96 Flex tutorial smart index 384 Well Plate Platform
  • epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
  • epMotion 96 Flex Flex up your Team
  • epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip ejection
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf epMotion™ 96 Flex > Channels: 96