Learn More
Gibco™ EpiLife™ Defined Growth Supplement (EDGS)
EpiLife™ Definiertes Wachstumssupplement (EDGS)
Marke: Gibco™ S0125
76.24 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine definierte, sterile, konzentrierte (100x) Lösung zur Verwendung mit EpiLife™ Medium für die Kultivierung von humanen epidermalen Keratinozyten. EDGS ist nicht für die Verwendung mit Medium 154 vorgesehen. EDGS enthält alle Wachstumsfaktoren und Hormone, die für das Wachstum humaner epidermaler Keratinozyten erforderlich sind. Jede Flasche enthält die korrekte Supplement-Menge für eine 500 ml-Flasche EpiLife™ Medium. EDGS enthält:Spezifikation
-20 Grad C. | |
100 X | |
Steril | |
5 mL | |
Human |
Keratinozyten | |
Wachstumssupplement | |
Cascade Biologics™, EpiLife™ | |
Trockeneis |