Learn More
Epichlorhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615922
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-89-8
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
InChI-Schlüssel BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)Oxiran
SMILES C1C(O1)CCl
Specifications
Chemischer Name oder Material Epichlorohydrin
Schmelzpunkt -57.0°C
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 117.0°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4365 to 1.4385
Menge 1 L
Beilstein 17,6
Fieser 01,355; 04,222; 05,290
Merck Index 15,3666
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/l (10°C). Other solubilities: misclible with alcohol, ether, chloroform,, trichloroethylene, carbon tetrachloride, acetone, and benzene
Viskosität 1.12 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Epichlorohydrin
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.