Learn More
(-)-Epicatechin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453839
Click to view available options
Menge:
20 mg
Ein antioxidatives und natürliches Produkt aus grünem Tee
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Schmelzpunkt 240°dec
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C15H14O6
MDL-Nummer MFCD00075648
Menge 20 mg
Beilstein 92760
Synonym --epicatechin, epicatechin, l-epicatechin, --epicatechol, l-acacatechin, epicatechol, l-epicatechol, 2r,3r-2-3,4-dihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, -epicatechin, 2r,3r---epicatechin
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or alcohol
InChI-Schlüssel PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekulargewicht (g/mol) 290.271
PubChem CID 72276
ChEBI CHEBI:90
Formelmasse 290.27
Physikalische Form Kristallpulver