Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum
139.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND24
- 24-400
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Weißes Silikon/beiges PTFE | |
27.5 mm | |
20 ml | |
24-400 | |
Schraubverschluss | |
1. hydrolytische Klasse |
Durchsichtig | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
Polypropylen | |
57 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum > 20 ml, UltraBond,3.2 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur