Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
Breites Spektrum von EPA-Fläschchen aus Klar- und Braunglas.
45.75 € - 141.80 €
Spezifikation
Beschreibung | Gewindehals |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 27.5 mm |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | TOC (EPA) |
Gewindetyp | 24 – 400 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10465982
|
Fisherbrand™
24 09 0402 |
40 ml | Durchsichtig |
59.05 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10000782
|
Fisherbrand™
24 09 0589 |
20 ml | Durchsichtig |
45.75 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10758874
|
Fisherbrand™
24 09 0839 |
30 ml | Durchsichtig |
67.95 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10458082
|
Fisherbrand™
24 09 0927 |
20 ml | Bernsteinfarbig |
108.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11510585
|
Fisherbrand™
24 09 0923 |
30 ml | Bernsteinfarbig |
121.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11530585
|
Fisherbrand™
24 09 0928 |
40 mL | Braun |
80.65 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11540585
|
Fisherbrand™
24 09 1089 |
60 mL | Durchsichtig |
112.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11550585
|
Fisherbrand™
24 09 1090 |
60 mL | Bernsteinfarbig |
141.80 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
- EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
- Klarglas und Braunglas
- Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml
Spezifikation
Gewindehals | |
Glas | |
24 – 400 |
27.5 mm | |
TOC (EPA) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas