Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin gelblich, Dinatriumsalz, rein, hochrein, biologisches Färbemittel
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eosin Y |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Namenshinweis | High purity biological stain |
Farbstoffgehalt | 90% min. (on dry substance) |
Beilstein | 19, IV, 2917 |
Merck Index | 15, 3658 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 691.85 |
Verlust bei Trocknung | 10% max. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Eosin Y
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.