Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, rein, zertifiziert
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eosin Y |
CAS | 17372-87-1 |
Absorptionsverhältnis | 1.21 to 1.77 |
Farbstoffgehalt | 80% min. |
Summenformel | C20H12Br4Na2O8 |
MDL-Nummer | MFCD00005040 |
Beilstein | 19, IV, 2917 |
Merck Index | 15, 3658 |
Synonym | 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, C.I. 45380, 2', 4', 5' |
InChI-Schlüssel | MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Eosin Y
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.