Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin B, rein, hochreines, biologisches Färbemittel
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eosin B |
Absorptionsverhältnis | 0.96 to 1.22 |
Beilstein | 19, 233 |
Merck Index | 15, 3657 |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3) |
Formelmasse | 624.06 |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
Farbe | Braun |