Learn More
Enzymaster Enzyme Screening Kit
The Enzyme Screening Kit contains a wide range of wild type and engineered enzymes with a broad substrate scope for your screening!
8235.00 €
Spezifikation
Produkttyp Enzym-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17864621
Unterlagen ansehen
Enzymaster
2001-00
Enzym-Screening von Ketoreduktasen
8235.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17874621
Unterlagen ansehen
Enzymaster
2002-00
Enzym-Screening von Iminreduktasen
8235.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17884621
Unterlagen ansehen
Enzymaster
2003-00
Enzym-Screening von Aldolasen
8235.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17894621
Unterlagen ansehen
Enzymaster
2004-00
Enzym-Screening von Transaminasen
8235.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ketoreductase Kit
    • Enzyme kit containing 20 ketoreductases (E.C. 1.1.1.) for a quick screening
    • Applicable for ketone reduction and alcohol oxidation
    • Diverse range of substrates possible, both (S)- and (R)-selective enzymes included
    • 0.5 g per enzyme
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
  • IRED Kit
    • Enzyme kit containing 16 iminereductases (E.C. 1.5.1.) for a quick screening
    • Applicable for imine reduction and reductive amination
    • Diverse range of substrates possible, both (S)- and (R)-selective enzymes included
    • 0.5 g per enzyme
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
  • Alolase Kit
    • Enzyme kit containing 20 aldolases (E.C. 4.1.2.) for a quick screening
    • Contains threonine, phenylserine and serine aldolases
    • Applicable for reversible aldol reaction of glycine and an aldehyde to β-hydroxy-α-l-amino acid
    • Diverse range of substrates possible, high selectivity
    • 0.5 g per enzyme
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
  • Transaminase Kit
    • Enzyme kit containing 21 transaminases (E.C. 2.6.1.) for a quick screening
    • Applicable for reversible transamination of an amino group from an amino donor to a keto amino acceptor
    • Diverse range of substrates possible, both (S)- and (R)-selective enzymes included
    • 0.5 g enzyme powder per vial
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
Spezifikation
Spezifikation
Enzym-Kit