Learn More
Thermo Scientific™ Enzym-Lagerbehälter
Lagern und verwalten Sie mit Enzym-Tiefkühllagerbehältern effektiv den Bestand.
Marke:  Thermo Scientific™ 6736
Artikelnummer. 10670571
  • 49.14 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lagern und verwalten Sie mit Thermo Scientific™ Enzym-Lagerbehältern für Tiefkühlgeräte effektiv den Bestand.
  • Aus stabilem ABS-Kunststoff, cremefarben
  • Innenabmessungen: (B x T x L) 90 × 76 × 610 mm
  • Außenabmessungen: (B x T x L) 112 × 77 × 641 mm
  • Etiketten nicht enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enzym-Tiefkühllagerbehälter aus ABS-Kunststoff
3,04 in.
25,25 in.
112 in.
Lagerung und Bestandsverwaltung
77 mm
641 mm
4,4 mm