Learn More
Memmert™ Durchführung (Silikon)
Artikelnummer. 17130185 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17130185
Marke: Memmert™ IPP260ecoD8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Silikonstopfen verschließbar
  • Standardposition hinten (nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten)
  • Feuchtigkeitsdicht, kann mit Silikonstopfen verschlossen werden
Spezifikation
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) IPP260eco
Material Silikon
Durchmesser (metrisch) 40 mm