Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF75, Standardposition rechts Mitte/Mitte
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke: Memmert™ UF75F2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
- Verschluss mit Klappe und Stopfen
- Standardposition rechts Mitte/Mitte
Spezifikation
UF75 Ofen | |
Eingangsanschluss | |
23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF75, Standardposition rechts Mitte/Mitte > Kann verwendet werden mit: UF75
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur