Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Lesbarkeit:
Beschreibung:
Geprüft
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat |
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät |
| Beschreibung | Geprüft |
| Fassungsvermögen | 1200 g |
| Displaytyp | Intuitive Grafik-Touch-Technologie |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Material | Glas, PBT, Edelstahl |
| Modell | Elektronische Präzisionswaagen |
| Stabilisierungszeit | ≤0,9 Sekunden |
| Spannung | 100/240 V (±10 %) |
| Mehr anzeigen |