Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA323I-1S
2394.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.64000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16635663
  • 2520.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada
Mit interner Kalibrierung
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤1,0 Sekunden
0,2 A
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
320 g
1 mg
Elektronische Präzisionswaagen
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz