Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analysewaagen mit länderspezifischer Verifizierung
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g
120 g
220 g
320 g
Beschreibung:
Geprüft
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat |
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät |
| Beschreibung | Geprüft |
| Fassungsvermögen | 60 g |
| Displaytyp | Intuitive Grafik-Touch-Technologie |
| Lesbarkeit | 0,1 mg |
| Material | Glas, PBT, Edelstahl |
| Modell | Elektronische Analysenwaage |
| Stabilisierungszeit | ≤1,5 s |
| Spannung | 100/240 V (±10 %) |
| Mehr anzeigen |