Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analysenwaagen
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
2950.00 € - 4670.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat, CSA für Kanada |
---|---|
Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät |
Displaytyp | Intuitive Grafik-Touch-Technologie |
Lesbarkeit | 0,1 mg |
Material | Glas, PBT, Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16605693
|
Sartorius
BCA64I-1S |
60 g | Mit interner Kalibrierung |
3200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16675683
|
Sartorius
BCA64-1S |
60 g | Ohne interne Kalibrierung |
2950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16642454
|
Sartorius
BCA124I-1S |
120 g | Mit interner Kalibrierung |
3280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16632454
|
Sartorius
BCA124-1S |
120 g | Ohne interne Kalibrierung |
3040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16655653
|
Sartorius
BCA224I-1S |
220 g | Mit interner Kalibrierung |
4020.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16625653
|
Sartorius
BCA224-1S |
220 g | Ohne interne Kalibrierung |
3340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16646253
|
Sartorius
BCA324I-1S |
320 g | Mit interner Kalibrierung |
4670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada | |
Intuitive Grafik-Touch-Technologie | |
Glas, PBT, Edelstahl | |
≤1,5 s | |
0,2 A |
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät | |
0,1 mg | |
Elektronische Analysenwaage | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz |