Learn More
Thermo Scientific™ EMT-Plasmabrenner (Enhanced Matrix Tolerance) für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme
Ermöglichen Sie eine einfache Routinewartung durch das einzigartige Design des Thermo Scientific™ Enhanced Matrix Tolerance Plasmabrenners für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme.
430.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12794868
|
Thermo Scientific™
842312051841 |
EMT-Duo-Brenner für ICP-OES-Systeme der iCAP 7000 Serie |
430.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ermöglichen Sie eine einfache Routinewartung durch das einzigartige Design des Thermo Scientific™ Enhanced Matrix Tolerance (EMT) Plasmabrenners für Thermo Scientific™ iCAP™ 7000 Serie ICP-OES-Systeme. Der Brenner lässt sich in wenigen Sekunden entfernen.
Verbesserte Leistung durch modernes ZubehörWir bieten spezielle Brennerausführungen für radiale und axiale Plasmaansichten, einschließlich:
- EMT-Radialbrenner für radiale Systeme
- EMT-Duo-Brenner für radiale und axiale (Duo-)Ansichtensysteme