Learn More
Brady™ M610 M611 Etiketten für EPREP-Typenschilder
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Schwarz
Silber
Weiß
Dimensions (LxW):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
300 Stück
Beschreibung
- Etiketten für EPREP-Typenschilder für den tragbaren M610 Drucker.
- Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Engraved Plate Labels |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |