Learn More
Corning™ Endothelzellwachstum-Ergänzung (ECGS)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11523610 Alle ansehen Corning Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
15 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100 Milligramm
15 Milligramm
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Product Code. 11523610
missing translation for 'mfr': Corning™ 356006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Ideal für die endotheliale Zellkultur
  • Corning Endothelzellwachstum-Ergänzung (ECGS), 100 mg, ist eine breit verwendete Ergänzung zur Kultur einer Vielzahl von Zellen, insbesondere Endothelzellen. 
  • ECGS enthält verschiedene Wachstumsfaktoren (z. B. saures FGF oder ECGF-a)
  • Lyophilisiert aus NaCl-haltigem Puffer mit Streptomycin-Sulfat; in serumfreiem Medium rekonstituieren
  • Quelle: Rinderhirn
  • Empfohlene Konzentration: 50 bis 150 μg/ml Medium, je nach Zelltyp. Einige Primärzellen erfordern eine Zugabe von 1 bis 100 μg/ml Heparin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung ECGS ist eine weit verbreitete Ergänzung zur Kultur einer Vielzahl von Zellen, insbesondere endothelialer Zellen. ECGS enthält verschiedene Wachstumsfaktoren (z. B. saures FGF oder ECGF-a)
Konzentration 50 bis 150 μg/ml, je nach Zelltyp. Kann eine Supplementierung von 1 bis 100 μg/ml Heparin erfordern.
Produkttyp Wachstumsfaktor
Zusammensetzung Lyophilisiert aus NaCl-haltigem Puffer mit Streptomycin-Sulfat; in serumfreiem Medium rekonstituieren
Menge 100 mg
Quelle Rinderhirn
Getestet auf Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der Proliferation von endothelialen Zellen fötaler Rinderherzen (FBHEC) in einem Medium mit 10 % Serum von neugeborenen Kälbern. Gefiltert (0,2 µm-Membran) und auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen negativ getestet.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 100MG Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Streptomycin sulfate