Learn More
R&D Systems™ Endothelial Cell Growth Supplement (50X)
Media supplement for low-serum expansion of primary endothelial cells.
Marke:  R&D Systems™ 390599
71.70 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18728847
  • 91.80 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Human FGF basic, Human LR3 IGF-1, Human VEGF165, Human EGF, Heparin,Hydrocortisone, L-Ascorbic Acid,Fetal Bovine Serum
Beschreibung
Beschreibung
  • Support expansion of human primary endothelial cells under
    low-serum conditions
  • Supports CD31+, KDR+,vWF+, human umbilical vein, endothelial cell growth in vitro
Storage: Store in the dark at 2°C to 8°C. Do not freeze.
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Wachstumssupplement
Cell Growth and Differentiation
5 mL
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke