Learn More
Ansell ENCORE™ Polyisoprene Underglove Surgical Gloves
Artikelnummer. 17883592 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Artikelnummer. 17883592
Marke: Ansell 330114070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This polyisoprene, skin-friendly surgical underglove is an ideal non-latex double gloving solution that can also be used as a single glove.
  • ASTM D6978 certified
  • Ultra-thin underglove offering optimal sensitivity and comfort when double gloving
  • Green color for easy glove breach identification when double gloving
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring superior comfort compared to latex gloves
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
  • Smooth finish offers adequate grip, allowing the glove to be used in a single glove environment
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6.89 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6.89 ±0.79 mil
Dicke (metrisch) 0.18 ±0.02 mm
Modell ENCORE-330114
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 303 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) conducted by an independent laboratory in the U.S. Polyisoprene products featuring PI-KARE Technology may not yet be available in your country.