Learn More
Ansell ENCORE™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- ASTM D6978, ASTM F739 certified
- HYBRID™ Technology blend of polyisoprene and neoprene offers the best of both materials, combining durability with latex-like comfort
- Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
- Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
- Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Farbe | Natural |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 8.27 ±1.18 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.03 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17813802_EN.pdf
DateigrößeVersion: 420 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell ENCORE™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur