Learn More
Enclomiphene citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16431147
Marke: Medchem Express HY118861A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enclomiphene citrate
CAS 7599-79-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H36ClNO8
Menge 50 mg
Synonym (E)-Clomiphene citratetrans-Clomiphene citrateEnclomifene citrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM)
SMILES Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O.[(E)]
Molekulargewicht (g/mol) 598.08
Formelmasse 598.08
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.