Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
Marke: Day Impex™ 200005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28700kg
Beschreibung
- Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
- Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
65 mm | |
240 mm | |
240 mm | |
Emaillierter Stahl | |
Ohne Griff oder Deckel |
Für Flüssiggas oder als Kühlfalle verwenden | |
285 mm | |
94 mm | |
0.75 l |