Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
Marke:  Day Impex™ 200004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11827452
  • 209.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
  • Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
Spezifikation
54 mm
315 mm
315 mm
Emaillierter Stahl
Ohne Griff oder Deckel
Für Flüssiggas oder als Kühlfalle verwenden
350 mm
81 mm
0.7 l