Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
Marke:  Day Impex™ 200003
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11817452
  • 187.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
  • Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
Spezifikation
68 mm
170 mm
Ohne Griff oder Deckel
170 mm
Emaillierter Stahl
Für Flüssiggas oder als Kühlfalle verwenden
215 mm
0.2 l
40 mm