Learn More
Thermo Scientific™ EN-Methode QuEChERS Aufreinigungskit, Obst und Gemüse, allgemein, 15-ml-Röhrchen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits für die EN 15662 Methode zur Analyse komplexer Probenmatrices auf Rückstände, Toxine und andere Kontaminanten.
Marke: Thermo Scientific™ S2-15-GFV-EN-KIT
118.75 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits zur Herstellung komplexer Probenmatrices wie Obst und Gemüse für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Pestizidrückständen, Tierarzneimittelrückständen und Toxinen mit der EN 15662 Methode. Unsere QuEChERS-Kits (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) enthalten vorgepackte, abgewogene Salze, Sorbentien und Puffer, die zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs, für eine hervorragende Rückgewinnung für eine Vielzahl von Analyten, zur Minimierung des Fehlerpotenzials, zur Einsparung von Zeit und Geld und zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer Ergebnisse entwickelt wurden.
Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits für die EN 15662 Methode machen die Probenvorbereitung einfach und effizient, sodass Sie zuverlässig Extraktionen durchführen und Obst- und Gemüseproben auf Pestizidrückstände und andere Kontaminanten analysieren können.
Aufreinigungskits sind in vorgefüllten 2- und 15-ml-Röhrchen für folgende Matrices erhältlich: Allgemeine Obst- und Gemüsesorten, pigmentierte Früchte und Gemüse, stark pigmentierte Früchte und Gemüse sowie fett- und wachshaltige Obst und Gemüse.
Wozu dienen die in der EN 15662 Methode verwendeten Chemikalien?
- Acetonitril: Dient zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe
- Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht; entfernt Restwasser aus der Probe
- NaCl: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht; entfernt Restwasser aus der Probe
- Trisodiumzitrat: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
- Dinatrium-Citrat-Sesquihydrat: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
- PSA: Primäres sekundäres Amin zur Entfernung von polaren Matrixkomponenten, zitronensäurehaltigen co-extraktiven Substanzen und freien Fettsäuren aus der Probe
- C18: Entfernt Fette, Sterole und andere unpolare Interferenzen aus der Probe
- GCB: (Graphitisiertes Kohlenstoffschwarz) entfernt Pigmente (nicht für planare Pestizide empfohlen)
Spezifikation
QuEChERS Aufreinigungskit für die EN 15662 Methode; 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | |
Salze in vorgefüllten Röhrchen | |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA | |
15 ml |
QuEChERS Aufreinigungskit | |
QuEChERS-Probenvorbereitung für die EN 15662 Methode | |
Obst und Gemüse allgemein |