Learn More
MP Biomedicals™ Leere FastPrep™ Röhrchen
Wird im Fastprep-System zur Aufnahme der Probe für die Homogenisierung verwendet. MP Biomedicals™ Leere FastPrep™ Röhrchen haben keine Kappen und sind ohne Rand.
Marke: MP Biomedicals™ 115076400
303.77 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2 ml Kapazität
- Ohne Rahmen
- Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
- Leer lieferbar für alle, die Röhrchen selbst füllen möchten
- Zur Verwendung mit dem FastPrep-System-
Spezifikation
10.8 mm | |
Naturfarben | |
46 mm |
2 ml | |
Polypropylen | |
500/Pckg. |