Learn More
Restek™ Empty Chromatography Columns
Artikelnummer. 15208718
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
Artikelnummer. 15208718
Marke: Restek™ 25119
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
HPLC column assembly made from 316 stainless steel tubing is complete with end-fittings, frits, nuts, and ferrules.
  • Preassembled prior to shipment, unless otherwise requested
  • Internal 0.25 in. seats are compatible with Valco and Parker fittings
  • O.D.: 0.25 in.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Empty chromatography column Valco™ and Parker™ fitting
Innendurchmesser (metrisch) 2,1 mm
Typ Column Assembly
Länge (metrisch) 50 mm
Material Edelstahl 316
Außendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Enthält End fittings, frits, nuts and ferrules
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.