Learn More
Merck Sterivex sterile druckbetriebene Einheiten
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko der gefilterten Lösung durch direkte Dispensierung. EMD Millipore Sterivex sterile druckbetriebene Geräte sind gebrauchsfertig und filtern Lösungen mit einem Volumen von 100 bis 2000 ml. Erhältlich mit verschiedenen Aufsätzen, Porengrößen und Membrantypen.
Marke: Merck SVGVL10RC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17100kg
Beschreibung
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko der gefilterten Lösung durch direkte Dispensierung.Sterivex sterile druckbetriebene Geräte sind gebrauchsfertige Einheiten, die Lösungen mit Volumina von 100 bis 2.000 ml filtern.Erhältlich mit verschiedenen Aufsätzen, Porengrößen und Membrantypen.
- Sterivex Filtereinheiten funktionieren mit Spritzen, Peristaltikpumpen oder Druckbehältern. Sie eliminieren das Risiko einer Kontamination im Zusammenhang mit Dekantieren oder Pipettieren.
- Sterivex Einheiten sind so konzipiert, dass sie in praktisch jeden Lagerbehälter dispensieren können. Die Einheiten sind mit unterschiedlichen Ausgangsanschlüssen erhältlich (siehe Tabelle).
- Sterivex Filtereinheiten können Volumina bis zu 1.000 ml oder 2.000 ml verarbeiten, je nach in der Einheit verwendetem Membrantyp. Es stehen drei verschiedene Membranen zur Auswahl.
- Sterilfiltrieren Sie Volumina bis zu 1.000 ml oder 2.000 ml mit Sterivex™ druckgesteuerten Filtereinheiten (Kapazität hängt vom Typ der in der Einheit verwendeten Membran ab). Mit drei verschiedenen Membranoptionen und einer Vielzahl von Auslassanschlussoptionen können Sterivex™ Filter praktisch in jeden Arbeitsablauf integriert werden und in nahezu jeden Lagerbehälter dispensieren. Sterivex™ Filter funktionieren mit Spritzen, Peristaltikpumpen oder Druckbehältern und eliminieren das mit dem Umfüllen oder Pipettieren verbundene Kontaminationsrisiko.
Merkmale & Vorteile
- Funktioniert mit einer Vielzahl von Druckgeräten, einschließlich Spritzen, Perstaltikpumpen und Druckbehältern
- Es sind verschiedene Membrantypen mit einer Kapazität von bis zu 2 l, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden
Anwendungen:
Sterilisation von wässrigen Lösungen
Spezifikation
Klar | |
Ja | |
Copolyester | |
0,22 μm | |
10 cm2 | |
Schnelle Durchflussrate und geringe Proteinbindung bei der Sterilisation von wässrigen Lösungen | |
15/Packung | |
Männlicher Luer-Lok | |
45 °C | |
100 mL | |
8.2 cm | |
1,7 cm |
Weiblicher Luer-Lok mit vorgelagerter Entlüftung | |
Durapore | |
PVDF | |
Steril | |
≥ 650 ml/min (bei 0,7 bar, 25 °C) | |
45 psi | |
Männlicher Luer-Lok | |
113 °F | |
Flaschenaufsatzfilter | |
3,2 in. | |
0,66 in. | |
1,7 cm |