Learn More
Merck Steripak™-GP sterile Filtereinheit
Schneller Durchfluss und hoher Durchsatz
330.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | SAN |
Material (Membran) | PES |
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Steril |
Beinhaltet: Gestufte 6 mm (0.25 in.)-Schlaucheinlasstülle, gestufte 6 mm (0.25 in.)-Schlauchauslasstülle sowie Abfüllglocke.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10594512
|
Merck
SPGPM10RJ |
10 ml |
330.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10503994
|
Merck
SPGPM20RJ |
1 ml |
364.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schneller Fluss und hoher Durchsatz
Für die druckbetriebene Filtration in großem Umfang von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum entwickelte Filtereinheiten als Einweg-Flaschenaufsatz.
- Einfach mit Vakuumpumpen oder Druckgefäßen verbindbar
- Verwendet Millipore Express™ Membranen aus Polyethersulfon (PES) mit äußerst geringer Proteinbindung und schnellem Durchfluss
- Bis zu 20 l filtern
- Steril
Spezifikation
Ja | |
PES | |
Steril | |
3Pack | |
Abgesetzter 6 mm-Schlauchanschluss, Abfüllglocke | |
45 °C | |
2.99 Zoll | |
9,9 cm |
SAN | |
0,22 μm | |
75 psi vorwärts, 5 psi rückwärts | |
Abgesetzter 6 mm-Schlauchanschluss, Abfüllglocke | |
113 °F | |
Flaschenaufsatzfilter | |
7.6 cm |