Learn More
Merck RC 8 Mini-Reservoir, 4-800 ml LxBxH=190x120x130 mm
Zubehör für den vereinfachten Betrieb von Rührzellen
Marke:  Merck 6028
Artikelnummer. 10783291
  • 3330.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graduiertes Acrylgehäuse
  • Die Abdeckung aus Azetal kann für eine einfache Reinigung entfernt werden
  • Azetal-Fittings, Buna-N, Silikon-O-Ringe
  • Sicherheitsventil für langsames Druckentweichen (max. Druck: 5 bar)
  • Polyethylenschläuche
  • Umwickelklammer für zusätzlichen Schutz
  • Chemisch desinfizierbar