Learn More
Merck Druckbehälter, 600 ml
Artikelnummer. 10458952 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
:
Druckbehälter; Vol.: 600 ml
Artikelnummer. 10458952
Marke: Merck XX1100000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum partikelfreien Befüllen von Fläschchen mit extemporanen Arzneimitteln, allergenen Extrakten und ophthalmischen Lösungen
Dieser vertikale Druckbehälter wurde für die partikelfreie Abfüllung von Fläschchen mit Arzneimitteln, Allergenextrakten und ophthalmischen Lösungen entwickelt. Ein Swinnex™ Filterhalter kann am Auslasskugelventil für die Point-of-use-Filtration befestigt werden.
Merkmale & Vorteile
  • Das vertikale Design minimiert das Rückhaltevolumen und den Produktverlust
  • Bringen Sie vor der Verwendung einen Swinnex™ Filterhalter am Auslass an, um den Ausfluss zu filtern
Anwendungen: Abgabe kleiner Flüssigkeitsvolumen, Befüllung von Fläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Material Polycarbonat
Sterilität Unsteril
Max. Druck 6,9 bar
Nenndruck 6,9 bar
Typ Laborfilterhalter oder Zyklone
Volumen (metrisch) 600 mL
Höhe (metrisch) 41,9 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9 cm