Learn More
Merck Pellicon™ XL Geräte
Tangentialflussfiltervorrichtung mit kleinem Volumen
Marke:  Merck PXC030C50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13197494
  • 940.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beinhaltet: Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für die Prozessentwicklung und Probenvorbereitung mit einem optimalen Verarbeitungsvolumen von 50 bis1000 ml.
  • Echte lineare Skalierbarkeit mit demselben Fließweg und derselben Kanallänge/-höhe wie andere etablierte Pellicon-Produkte
  • Kann mit Peristaltikpumpe oder Labscale™ TFF-System betrieben werden. Robuste thermoplastische (Polypropylen-)Konstruktion
  • Kontrollierte Kanalhöhe
  • Auswahl zwischen zwei Membranen: BioMax™ PES (Polyethersulfon) oder Ultracel™ PLC (Verbundstoff aus regenerierter Zellulose)
Konzentration und Entsalzung von Proteinen, Pufferaustausch, Depyrogenierung, Klärung und Vorbereitung von Material für klinische Studien.
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafiltration Ultracel-30 PLCTK
Polypropylen
100 μm
Proteinreinigung, analytische Probenvorbereitung
80 psi bei 50 °C
1/Packung
Pellicon XL Ultrafiltrationsgerät
3,2 ml
18.8 x 3 cm (7.4 x 1.2 in)
18,8 cm
3 cm
Cassette
30 kDa
50 cm2
Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
2 bis 21
0.03 bis 0.05 l/min
0.5 oz.
15 ml
7,4 in.
1,2 in.