Learn More
Merck Pellicon™ XL Geräte
Tangentialflussfiltervorrichtung mit kleinem Volumen
Marke: Merck PXB010A50
Beinhaltet: Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Beschreibung
Entwickelt für die Prozessentwicklung und Probenvorbereitung mit einem optimalen Verarbeitungsvolumen von 50 bis1000 ml.
- Echte lineare Skalierbarkeit mit demselben Fließweg und derselben Kanallänge/-höhe wie andere etablierte Pellicon-Produkte
- Kann mit Peristaltikpumpe oder Labscale™ TFF-System betrieben werden. Robuste thermoplastische (Polypropylen-)Konstruktion
- Kontrollierte Kanalhöhe
- Auswahl zwischen zwei Membranen: BioMax™ PES (Polyethersulfon) oder Ultracel™ PLC (Verbundstoff aus regenerierter Zellulose)
Konzentration und Entsalzung von Proteinen, Pufferaustausch, Depyrogenierung, Klärung und Vorbereitung von Material für klinische Studien.
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
Spezifikation
Ultrafiltration BioMax-10 | |
Polypropylen | |
100 μm | |
Proteinreinigung, analytische Probenvorbereitung | |
80 psi bei 50 °C | |
1/Packung | |
Pellicon XL Ultrafiltrationsgerät | |
3,2 ml | |
18.8 x 3 cm (7.4 x 1.2 in) | |
18,8 cm | |
3 cm |
Cassette | |
10 kDa | |
50 cm2 | |
Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat | |
1 bis 14 | |
0.03 bis 0.05 l/min | |
0.5 oz. | |
15 ml | |
7,4 in. | |
1,2 in. |