Learn More
Merck MS HTS IP PVDF.45μM Non-sterile (VE=10St)
Marke: Merck MSIPN4550
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophobes PVDF | |
0,45 μm | |
Durchsichtig | |
96 | |
0,28 cm2 | |
50/Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Bindungsvermögen | |
ABS-Kunststoff | |
Unsteril | |
Proteininteraktionsassays, Avidin-Biotin-Verknüpfungen, DNA-bindende Proteinen |