Learn More
Merck MultiScreen™ 96 Well-Assay-Platten für ELISPOT-Assays
Das hohe Proteinbindungsvermögen und die geringe Hintergrundfärbung gewährleisten optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot).
Marke: Merck MAIPSWU10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot) durch hohes Proteinbindungsvermögen bei geringer Hintergrundfärbung
- Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
Spezifikation
Standard | |
Multiscreen™ HTS-Platte mit Immobilon™-P-Membran ohne Unterablass | |
0,45 μm | |
Acryl | |
Steril | |
ELISPOT-Assays |
Hydrophobes PVDF | |
8 x 12 | |
Weiß | |
96 | |
0,28cm2 |