Learn More
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm-Messgerät und Zubehör
Artikelnummer. 11754654 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Einstellbare Elektrode
Feste Testelektrode
Millicell Ers 2 V Ohm-Messgerät
Spezialelektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11754654
Marke: Merck MERS00002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Millicell-ERS2 wird mit Messgerät, Batterie, STX01-Elektrode, 1,000 Ω-Testelektrode und Akkuladegerät geliefert. Spezielle Elektroden für Millicell-96 Well Platten sind erhältlich (Kat. Nr. MERSSTX00).
Messen Sie den transepithelialen elektrischen Widerstand (TEER) von Epithelzellen in einer Kultur
Zur qualitativen Messung der Gesundheit einer Zellmonoschicht und der quantitativen Messung der Konfluenz. Ausschließlich für die Verwendung mit Zellen, die in Millicell™ Kulturplatten-Einsätzen kultiviert werden.
Verwendet Wechselstrom für Membranwiderstandsmessungen, wodurch eine Null-Nettoladung auf Zellen erzeugt wird und nachteilige Gleichstromeffekte auf Zellmembranen eliminiert werden. Ein Silber/Silberchlorid (Ag/AgCI)-Pellet auf jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Durch die geringe Größe der Elektroden kann der Anwender die transepitheliale Spannung und den Widerstand von Zellen auf mikroporösen Membranen einfach messen.
Garantie
Elektroden und Batterien bieten Garantie für 30 Tage ab dem Datum, an dem der Kunde diese Artikel erhält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Millicell Ers 2 V Ohm-Messgerät
Länge (angloamerikanisch) 7,3 in.
Länge (metrisch) 19 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur qualitativen Messung der Gesundheit einer Zellmonoschicht und der quantitativen Messung der Konfluenz
Höhe (angloamerikanisch) 2,3 in.
Höhe (metrisch) 6 cm
Hertz 12,5 Hz
Luftfeuchtigkeit 0 bis 90 %
Enthält Millicell-ers2 werden mit Messgerät, Batterie, stx01 Elektrode, 1000 W-Prüfelektrode, Batterieladegerät, Spezialelektroden für millicell-96-Well Platte geliefert
Anzahl pro Packung Je 1
Laufzeit 8 bis 10 h
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 ° bis 100 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10° bis 38 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3 lbs.
Gewicht (metrisch) 1,4 kg
Breite (metrisch) 11 cm