Learn More
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm-Messgerät und Zubehör
Messen Sie den transepithelialen elektrischen Widerstand (TEER) von Epithelzellen in einer Kultur
Marke:  Merck MERSSTX00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11740363
  • 5055.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Millicell-ERS2 wird mit Messgerät, Batterie, STX01-Elektrode, 1,000 Ω-Testelektrode und Akkuladegerät geliefert. Spezielle Elektroden für Millicell-96 Well Platten sind erhältlich (Kat. Nr. MERSSTX00).
Beschreibung
Beschreibung
Zur qualitativen Messung der Gesundheit einer Zellmonoschicht und der quantitativen Messung der Konfluenz. Ausschließlich für die Verwendung mit Zellen, die in Millicell™ Kulturplatten-Einsätzen kultiviert werden.
Verwendet Wechselstrom für Membranwiderstandsmessungen, wodurch eine Null-Nettoladung auf Zellen erzeugt wird und nachteilige Gleichstromeffekte auf Zellmembranen eliminiert werden. Ein Silber/Silberchlorid (Ag/AgCI)-Pellet auf jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Durch die geringe Größe der Elektroden kann der Anwender die transepitheliale Spannung und den Widerstand von Zellen auf mikroporösen Membranen einfach messen.
Serviceleistungen
Elektroden und Batterien bieten Garantie für 30 Tage ab dem Datum, an dem der Kunde diese Artikel erhält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spezialelektrode
19 cm
2,3 in.
12,5 Hz
Millicell-ers2 werden mit Messgerät, Batterie, stx01 Elektrode, 1000 W-Prüfelektrode, Batterieladegerät, Spezialelektroden für millicell-96-Well Platte geliefert
8 bis 10 h
10° bis 38 °C
1,4 kg
7,3 in.
Zur qualitativen Messung der Gesundheit einer Zellmonoschicht und der quantitativen Messung der Konfluenz
6 cm
0 bis 90 %
1 Paar
50 ° bis 100 °F
3 lbs.
11 cm