Learn More
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: HATF
Artikelnummer. p-176775 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Filter:
12 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
10.5 mm
13 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10568052
Marke: Merck PIHA01250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie
  • Mikroporöse Membranen ermöglichen den Zugriff auf Zellen-Monolayer sowohl aus apikalen als auch aus basolateralen Domänen; fördern eine verbesserte Zellhaftung, -wachstum und Differenzierung von anhaftungsabhängigen und Suspensionskulturen
  • Gebrauchsfertige Milicell-Einsätze passen für die meisten 6- oder 24-Well-Platten und sind einfach für SEM- und TEM-Verfahren vorzubereiten; kompatibel mit Standard- und Fluoreszenzfärbungen
  • Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 12 mm Durchmesser, 0.6 cm2; und 4.2 cm2 für Einsätze mit 30 mm Durchmesser
  • Benötigen keine extrazelluläre Matrix für anhaftungsabhängige Zellen
  • Polystyrolgehäuse; steril und einzeln in Blisterverpackung geliefert
  • Einsätze verwenden eine gemischte Zelluloseestermembran; Triton™-frei
Anwendungen:
Transport- und Permeabilitätsstudien, Co-Kulturen für Zelle-zu-Zelle-Interaktionsstudien, In-vitro-Toxizitätstests, Tumorzellmetastasenstudien und organtypische Kulturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 0.6 cm2
Porengröße 0,45 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) 24-Well-Platte
Durchmesser (metrisch) Filter 12 mm
Höhe (metrisch) 10.5 mm
Sterilität Steril