Learn More
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: cm
Artikelnummer. 10126240 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Filter:
12 mm
30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
24-Well-Platte
6-Well-Platte
Höhe (metrisch):
5 mM
10.5 mm
13 mm
Kulturfläche:
0.6 cm2
4.2 cm2
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10126240
Marke: Merck PICM01250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie. EMD Millipore Millicell™ Kulturplatteneinsätze enthalten PTFE Biopore™ Membranen mit einer Porengröße von 0.4 μm. Gebrauchsfertige 30 oder 12 mm-Einsätze für 6- und 24-Well Platten.
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie. Millicell™ Kulturplatteneinsätze enthalten PTFE Biopore™ Membranen mit 0,4 μm Porengröße. Gebrauchsfertige Einsätze in 30 oder 12 mm für 6- und 24-Well-Platten.
Mikroporöse, transparente Membranen
  • Erlaubt den Zugang zum Zellen-Monolayer sowohl von apikalen als auch von basolateralen Domänen
  • Verbesserte Zellbindung, -wachstum und -differenzierung von anhaftungsabhängigen und Suspensionskulturen
  • Hydrophile PTFE Biopore™ Membranen für neuronales Wachstum und die Entwicklung des Embryos
  • Möglichkeit der wiederholten Betrachtung lebender Zellen durch die inerte Membran
  • Geeignet für Transport- und Permeabilitätsstudien, Co-Kulturen für Zelle-zu-Zelle-Interaktionsstudien, In-vitro-Toxizitätstests, Tumorzellmetastasenstudien und organtypische Kulturen
Gebrauchsfertige Einsätze
  • Passend für die meisten 6- oder 24-Well Platten und einfach für SEM- und TEM-Verfahren vorbereitet
  • Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 12 mm Durchmesser: 0.6 cm2
  • Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 30 mm Durchmesser: 4.2 cm2
  • Kompatibel mit Standard- und Fluoreszenz-Farbstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 0.6 cm2
Material Biopore PTFE
Porengröße 0,4 μm
Typ Kultureinsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) 24-Well-Platte
Durchmesser (metrisch) Filter 12 mm
Höhe (metrisch) 10.5 mm
Zur Verwendung mit 6-Well-Platte, 24-Well-Platte
Sterilität Steril
Anzahl Wells 6, 24