Learn More
Merck Millicell™ 24-Well Mikrotiterplatteneinheiten für Zellkulturen
Doppelte Membranfläche im Vergleich zu standardmäßigen 24-Well Mikrotiterplatten
Marke: Merck PSRP010R5
Beinhaltet: 24-Well-Filterplatte; Einzel-Well-Trägerschale; Deckel
Beschreibung
Der patentierte Aufbau unterstützt die Anheftung, das Wachstum und die Differenzierung von Zellen bei einer Vielzahl von Anwendungen und kann manuell oder mit automatisierten Zellsaat-, Fütterungs- und Waschsystemen verwendet werden.
Filterplattenfunktionen
- Basolaterale Zugangsöffnungen an jedem Well ermöglichen eine Medienzugabe ohne Demontage der Zellkulturplatte und des Auffangtabletts
- Apical Assist schützt den Zellen-Monolayer bei manueller Zuführung
- Füße auf der Filterplatte heben und schützen die Zellen-Monolayer, wenn das Zufuhrtablett entfernt wird
- Gewebekulturbehandelte Membranen fördern die Zellanhaftung
- Erhöhte Well-Kanten verbessern die Abdichtung des Bandes
- Große Beschriftung für hohen Bedienkomfort
Spezifikation
Mit Deckel | |
0,7 cm2 | |
Steril | |
24 | |
24-Well-Zellkulturplatte, Single-Well-Zufuhrtablett, 24-Well-Auffangtablett, Deckel | |
PET | |
8,48 cm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Millicell 24 Zellkultur-Einsatzplatte | |
Zellanhaftung, -wachstum und -differenzierung bei zahlreichen Zellanwendungen | |
1 μm | |
128 mm |