Learn More
Merck Millipore Microfil™ Trichter
In verschiedenen Farben lieferbar.
Beschreibung
Beschreibung
Available in different colors
  • 0.22μm Porengröße für besondere Testvorschriften
  • 0.45 μm für allgemeine mikrobiologische Analysen
  • 0.7 μm für chlorierte Abwässer
  • 0.8 μm für Anwendungen mit Hefen oder Schimmelpilzen
Bestellinformation
47 mm-MCE-Membranfilter mit Gitter oder EZ-Pak™ Membrankassette
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose